Wichtige Dokumente
75850
α-Oxo-2-furanacetamid
technical, ≥97.0% (T)
Synonym(e):
(2-Furyl)-glyoxylsäureamid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.11
Beilstein:
5861647
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥97.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
99-101 °C
SMILES String
NC(=O)C(=O)c1ccco1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)