Wichtige Dokumente
755532
Butyraldehyde-d8
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Butanal
About This Item
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥98% (CP)
bp
75 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-96 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
InChIKey
ZTQSAGDEMFDKMZ-RIZALVEQSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
23.0 °F
Flammpunkt (°C)
-5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)