Merck
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6F2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449
Dichte
1.215 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
InChIKey
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.9 °F
Flammpunkt (°C)
49.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)