Wichtige Dokumente
753076
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(II)
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(II), (EtCp)2Co, 1,1′-Diethylcobaltocene
About This Item
Form
liquid
Dichte
1.516 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Co/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChIKey
YHCQFTZSIGZRTR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)