Merck
75137
Sigma-Aldrich
Nω-(4-Methoxy-2,3,6-trimethyl-benzolsulfonyl)-L-arginin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
H-Arg(MTR)-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H26N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.47
Beilstein:
5638377
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C16H26N4O5S/c1-9-8-13(25-4)10(2)11(3)14(9)26(23,24)20-16(18)19-7-5-6-12(17)15(21)22/h8,12H,5-7,17H2,1-4H3,(H,21,22)(H3,18,19,20)/t12-/m0/s1
InChIKey
FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)