Wichtige Dokumente
750603
3-(5-Bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-cyanoacrylic acid
97% (HPLC)
Synonym(e):
2-Cyano-(5-bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-propenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97% (HPLC)
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
267-275 °C
SMILES String
OC(/C(C#N)=C/C(S1)=CC2=C1C=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C10H4BrNO2S2/c11-9-3-8-7(16-9)2-6(15-8)1-5(4-12)10(13)14/h1-3H,(H,13,14)/b5-1+
InChIKey
HCSMOQZFARKOTQ-ORCRQEGFSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)