Merck
750395
Sigma-Aldrich
5-Chloropyrimidine-2-thiol
95%
Synonym(e):
5-Chloro-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3ClN2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
210-225 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Sc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H3ClN2S/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
InChIKey
YQPFSEFXQRQMHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)