Merck
748625
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran-2-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9BBrNO5
Molekulargewicht:
301.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-143 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
InChIKey
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)