Merck
748536
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chlorobenzofuran-3-carboxylate
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1coc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)9-6-15-10-4-3-7(12)5-8(9)10/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
CQHDKISUMTVOSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable