Merck
746002
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
97%
Synonym(e):
1,4-Dihydro-4-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-Dihydro-6-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
244-249 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(C#N)C=NC=N1
InChI
1S/C5H3N3O/c6-1-4-2-7-3-8-5(4)9/h2-3H,(H,7,8,9)
InChIKey
SVOQOFSQLVVHKQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable