743275
TurboBeads™-ScavPt
Synonym(e):
Nanopartikel, magnetisch, modifiziert mit Platin selektiven Gruppen
About This Item
Produktlinie
TurboBeads™
Assay
≥99%
Form
powder
Zusammensetzung
carbon content, ≤14 wt. %
nitrogen content, ≥0.25%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: platinum reactive
Kennzeichnungsgrad
≥0.1 mmol/g loading (-Ph-CH2-NH-C(=S)-NH-CH3)
Magnetisierung
≥120 emu/g, mass saturation
Oberflächenbereich
≤15 m2/g
Durchschnittlicher Durchmesser
≤50 nm
Eignung
conforms to structure for Infrared spectrum
Verpackung
Hinweis zur Analyse
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable