Merck
741310
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
96%
Synonym(e):
6-Bromo-3-(dimethyl)pyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrF2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChIKey
QUHDJDVFZSVUOH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable