Merck
740632
Sigma-Aldrich
N-Tosyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
95%
Synonym(e):
4-Methyl-N-(5-methyl-3,4-hexadien-1-yl)benzenesulfonamide, N-Toluenesulfonyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
50-55 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)=C=CCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-12(2)6-4-5-11-15-18(16,17)14-9-7-13(3)8-10-14/h4,7-10,15H,5,11H2,1-3H3
InChIKey
LSSMBRKXEAJPMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)