Merck
739774
Sigma-Aldrich
3,6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3F2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
147-152 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1nc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)