Merck
738433
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexenyltrifluoroborate
Synonym(e):
Potassium 1-cyclohexen-1-yltrifluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-196 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3,5H2;/q-1;+1
InChIKey
HGMUFAMKMWVCQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)