Wichtige Dokumente
737852
Nickel(II)-hexafluorosilikat Hexahydrat
99.995% trace metals basis
About This Item
Assay
99.995% trace metals basis
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.Ni.6H2O/c1-7(2,3,4,5)6;;;;;;;/h;;6*1H2/q-2;+2;;;;;;
InChIKey
DRKXNSFDNAORRG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)