736430
Chloroform -Lösung
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 2 %, NMR tube size 10 mm × 8 in.
About This Item
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Zusammensetzung
chromium(III) acetylacetonate, 2%
Konzentration
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
10 mm × 8 in.
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C