Merck
73571
Sigma-Aldrich
H-Ser(tBu)-2-ClTrt-Harz
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonym(e):
O-tert.-Butyl-L-serin-2-chlortritylester polymer gebunden
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~1.1 mmol/g loading
Partikelgröße
75-150 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable