Merck
732680
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure-methylester
Synonym(e):
Methyl-1-Ethyl-3-Methyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.485
SMILES String
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
189.5 °F
Flammpunkt (°C)
87.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)