Merck
73266
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Alloc)-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
≥97.0%
Synonym(e):
Nα-Boc-Nδ-Alloc-L-lysin (Dicyclohexylammonium)-salz, Nδ-Alloc-Nα-Boc-L-lysin (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26N2O6 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.69
Beilstein:
5217141
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)