Merck
732494
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-104 °C
SMILES String
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H9BrN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
InChIKey
QGLJXVCTGBJIFQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable