Merck
731978
2-Deoxy-D-glucose-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Labeled Glucose, 2-Deoxy-D-arabinohexose-1-13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
bp
146-147 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[13CH](O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6+/m1/s1/i5+1
InChI key
PMMURAAUARKVCB-UPKQYVFDSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)