Merck
731005
Sigma-Aldrich
(S)-2-(4,5-Dihydro-4-isopropyl-2-oxazolyl)-chinolin
97%
Synonym(e):
(S)-i-PrQuinox
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
SMILES String
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H16N2O/c1-10(2)14-9-18-15(17-14)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)16-13/h3-8,10,14H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
InChIKey
CCXYFOHSQUOJAN-CQSZACIVSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)