Merck
728241
Sigma-Aldrich
(Chloroethinyl)benzol
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Chlor-2-phenyl-acetylen, 1-Chlor-2-phenyl-ethin, No transaltion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
Beilstein:
1856338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
InChIKey
GDWZLADUGAKASM-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)