Wichtige Dokumente
726869
(S)-(−)-1-(4-Bromphenyl)-ethylamin
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Synonym(e):
(S)-(−)-4-Brom-α-methylbenzylamin
About This Item
Qualität
produced by BASF
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
Dichte
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)