726753
(S)-(−)-1-Phenylethanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Synonym(e):
(−)-Methyl-phenyl-carbinol, (S)-(−)-α-Methylbenzylalkohol, (S)-(−)-sec-Phenylethylalkohol
About This Item
Qualität
produced by BASF
Assay
98%
Optische Reinheit
ee: ≥97.5%
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9-11 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?