Wichtige Dokumente
726559
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-Butylamin
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Synonym(e):
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutan
About This Item
Qualität
produced by BASF
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
Brechungsindex
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp (Schmelzpunkt)
-4 °C
Dichte
0.743 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
InChIKey
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)