Merck
725757
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-naphthalindiol
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
(1R,2R)-trans-1,2-Tetralindiol, (1S,2S)-1,2-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
Beilstein:
2049049
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0% (HPLC)
Optische Reinheit
enantiomeric excess: >97.0%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9-12H,5-6H2/t9-,10-/m1/s1
InChIKey
KMQJJAOZMONGLS-NXEZZACHSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)