Merck
725390
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[bis(diethylamino)phosphino]ferrocene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H48FeN4P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.565
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Fe].CCN(CC)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)N(CC)CC.CCN(CC)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(CC)CC
InChI
1S/2C13H24N2P.Fe/c2*1-5-14(6-2)16(15(7-3)8-4)13-11-9-10-12-13;/h2*9-12H,5-8H2,1-4H3;
InChIKey
NXWJNPUBBUBMBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.9 °F
Flammpunkt (°C)
68.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)