Merck
723940
Sigma-Aldrich
3-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
95%
Synonym(e):
3-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-pyrazol, 3-Brom-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.538
Dichte
1.460 g/mL at 25 °C
SMILES String
Brc1ccn(n1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BrN2O/c9-7-4-5-11(10-7)8-3-1-2-6-12-8/h4-5,8H,1-3,6H2
InChIKey
DFCAINPSKAFWCM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)