Merck
721840
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonym(e):
3,5-Dibromoisonicotinic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Br2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-223 °C
SMILES String
OC(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
LRKLXFGPVUZEDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)