Merck
720534
Sigma-Aldrich
2-Chlorthiazol-5-Carbonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HClN2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4HClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H
InChIKey
BAFLVXULMMAKMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)