Wichtige Dokumente
717878
5-(3-Bromphenyl)-1H-pyrazol
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-76 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cccc(c1)-c2ccn[nH]2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChIKey
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)