Merck
714275
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-methyl-buttersäure Cyclohexylaminsalz
≥98% (CE)
Synonym(e):
L-Azidovalin Cyclohexylaminsalz, N3-Val-OH Cyclohexylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N3O2·C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (CE)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D -34.0±2.0°, c = 1 in methanol
Zusammensetzung
carbon, 53.4-55.6%
nitrogen, 22.5-23.7%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1CCCCC1.CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
InChIKey
YMXXCNHHCIMTCV-VWMHFEHESA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)