Merck
714232
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Boc-amino)-5-hexinsäure
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-D-homopropargyl-Gly-OH, Boc-D-homopropargylglycin, Boc-D-Hpg-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 80.0±2.0°, c = 1 in DMF
Zusammensetzung
carbon, 57.0-59.3%
nitrogen, 5.9-6.4%
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChIKey
DPHIBCOGEUVKGB-MRVPVSSYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)