Merck
713872
Sigma-Aldrich
(±)-cis-2-(Boc-amino)-3-cyclohexen-1-carbonsäure
≥97.0%
Synonym(e):
N-Boc-cis-2-amino-3-cyclohexen-1-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.28
Beilstein:
8320649
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Form
lumps
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C=CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h5,7-9H,4,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
QWRRLPZJKAWOFL-BDAKNGLRSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)