Merck
71270
Natriumamid-Natrium-tert.-butylat-Komplexbasen -Lösung
technical, ~0.8 M in THF (suspension)
Synonym(e):
Komplexe Base aus Natriumamid/Natrium-tert.-butylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2NaNH2 · (CH3)3CONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.13
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
concentration
~0.8 M in THF (suspension)
density
0.92 g/mL at 20 °C
SMILES string
[NH2-].[NH2-].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)(C)[O-]
Other Notes
Complex base employed to generate carbanions
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Caubere
Topics in Current Chemistry, 73, 50-50 (1978)