Merck
710229
Sigma-Aldrich
2-Methylphenylacetaldehyd-dimethylacetal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES String
COC(Cc1ccccc1C)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-6-4-5-7-10(9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
InChIKey
LQXUNLBAEJOILA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)