Merck
710121
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylacetaldehyd-Dimethylacetal
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13FO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
fluoro
SMILES String
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChIKey
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)