Merck
710016
Sigma-Aldrich
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecan -Lösung
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H39N4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Konzentration
0.5 M in diethyl ether
Dichte
0.766 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)CN1CCN2CCN(CC(C)C)P1N(CC2)CC(C)C
InChI
1S/C18H39N4P/c1-16(2)13-20-10-7-19-8-11-21(14-17(3)4)23(20)22(12-9-19)15-18(5)6/h16-18H,7-15H2,1-6H3
InChIKey
WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3