Merck
709808
Sigma-Aldrich
3-Brom-1(triisopropysilyl)-pyrrol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24BrNSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.519
Dichte
1.147 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1
InChI
1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3
InChIKey
CNAUTMPRKBSDLH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)