Merck
709514
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4-Penten-1-yn
97%
Synonym(e):
1-Phenyl-pent-4-en-1-in, 5-Phenylpent-1-en-4-in
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
allyl
phenyl
SMILES String
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
InChIKey
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1