Merck
707279
Sigma-Aldrich
(1-Boc-7-azaindol-3-methyl)trimethylammoniumjodid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24IN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-143 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[I-].CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[N+](C)(C)C)c2cccnc12
InChI
1S/C16H24N3O2.HI/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-12(11-19(4,5)6)13-8-7-9-17-14(13)18;/h7-10H,11H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
MAUXQSQPLVQYAG-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)