Wichtige Dokumente
706892
Methyl-2-Brompyridin-3-Carboxylat
97%
Synonym(e):
2-Bromnicotinsäure-methylester, Methyl-2-bromnicotinat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-37 °C
SMILES String
COC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
InChIKey
RAFFKXWNTXTTFO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?