Merck
706639
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-3-Piperidinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
90-96 °C
Funktionelle Gruppe
Fmoc
ketone
SMILES String
O=C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-6-5-11-21(12-14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,19H,5-6,11-13H2
InChIKey
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)