Wichtige Dokumente
705225
7-Methylxanthin-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-7-methylpurin-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
−20°C
SMILES String
Cn1c[15n][13c]2[15NH][13C](=O)[15NH][13C](=O)[13c]12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChIKey
PFWLFWPASULGAN-JVYICBGUSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)