Merck
703982
Sigma-Aldrich
2-Cyano-5-Fluorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-41 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
InChIKey
BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F
Flammpunkt (°C)
98.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)