703834
Chinoxalin-6-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
224-229 °C (dec.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
InChIKey
JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable