Merck
703338
Sigma-Aldrich
4-(Bromacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol
97%
Synonym(e):
2-Brom-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)-ethanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
phenyl
SMILES String
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)CBr
InChI
1S/C12H10BrNO2/c1-8-11(10(15)7-13)12(14-16-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)