Merck
702986
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-nitrobenzaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
101-106 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cc(C=O)c1
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves